Principaux documents
324159
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetrachloro-4-pyridinethiol
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5HCl4NS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.95
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Essai
98%
Pf
165-166 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Sc1c(Cl)c(Cl)nc(Cl)c1Cl
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable