Principaux documents
323179
Sigma-Aldrich
5-Methyl-4-(2-thiazolylazo)resorcinol
95%
Synonyme(s) :
5-Methyl-4-(2-thiazolylazo)-1,3-benzenediol, TAO
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H9N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Pf
211-213 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(O)cc(O)c1\N=N\c2nccs2
InChI
1S/C10H9N3O2S/c1-6-4-7(14)5-8(15)9(6)12-13-10-11-2-3-16-10/h2-5,14-15H,1H3/b13-12+
Clé InChI
LABKTXRFMJIJAU-OUKQBFOZSA-N
Application
Complexometric indicator.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable