Key Documents
318523
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-γ-Ethoxycarbonyl-γ-butyrolactone
93%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H10O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
93%
Activité optique
[α]25/D +7.5°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
Point d'ébullition
135-140 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)[C@@H]1CCC(=O)O1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves