Principaux documents
318027
Sigma-Aldrich
Phthalic-3,4,5,6-d4 acid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
Phthalic acid-phenyl-d4
1 G
139,00 €
5 G
598,00 €
139,00 €
Disponible pour expédition le22 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
139,00 €
5 G
598,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6D4-1,2-(CO2H)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
139,00 €
Disponible pour expédition le22 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
≥98% (CP)
Forme
solid
Pf
210-211 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(O)=O)c(c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D
Clé InChI
XNGIFLGASWRNHJ-RHQRLBAQSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable