317721
Dicyclohexylmethanol
98%
Synonyme(s) :
Dicyclohexylcarbinol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Point d'ébullition
154 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
58-64 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C13H24O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-14H,1-10H2
Clé InChI
DEFUSPNGFCCTEU-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable