Key Documents
316881
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) benzoylacetonate
About This Item
Formule linéaire :
[C6H5COCH=C(O-)CH3]2Co
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.30
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Forme
powder
Pf
125 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
C\C(O[Co]O\C(C)=C\C(=O)c1ccccc1)=C/C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/2C10H10O2.Co/c2*1-8(11)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9;/h2*2-7,11H,1H3;/q;;+2/p-2/b2*8-7+;
Clé InChI
JEMVMUWUMZLULL-ORWWTJHYSA-L
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable