Documents
316679
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetrafluoropyridine
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5HF4N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4046 (lit.)
Point d'ébullition
102 °C (lit.)
Densité
1.499 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1cc(F)c(F)nc1F
InChI
1S/C5HF4N/c6-2-1-3(7)5(9)10-4(2)8/h1H
Clé InChI
HWIPMBCMGVXOKN-UHFFFAOYSA-N
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
87.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
31 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Barbara Procacci et al.
Organometallics, 33(1), 45-52 (2014-02-25)
Irradiation of CpRh(PMe