Key Documents
316601
Sigma-Aldrich
3,9,10-Tribromo-(−)-camphor
93%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H13Br3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Pureté
93%
Activité optique
[α]20/D −62°, c = 1 in methanol
Pf
100-103 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(CBr)[C@H]2CC[C@]1(CBr)C(=O)C2Br