Principaux documents
310832
Sigma-Aldrich
D-Ribose-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H10O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Activité optique
[α]20/D −20°, c = 4 in H2O
Pf
94 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[13CH](O)[C@H](O)[C@@H]1O