Principaux documents
310026
Sigma-Aldrich
Triethyl α-propargylphosphonoacetate
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H19O5P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.45 (lit.)
pb
106-109 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(CC#C)P(=O)(OCC)OCC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup