Documents
309893
Sigma-Aldrich
Diethyl isopropylmalonate
≥98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH(COOC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.42 (lit.)
Point d'ébullition
62 °C/0.35 mmHg (lit.)
Densité
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(C(C)C)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H18O4/c1-5-13-9(11)8(7(3)4)10(12)14-6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Clé InChI
BYQFBFWERHXONI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Diethyl isopropylmalonate reacts with chalcone by Michael addition, under high pressure and fluoride catalyst, to form compounds having quarternary C atoms.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
High pressure Michael addition catalyzed by fluoride ions.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 20(9), 770-771 (1981)