30953
15-(Boc-amino)-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic acid
purum, ≥97.0% (TLC)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (TLC)
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Pegylations
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Groupe fonctionnel
Boc
amine
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(CCOCCOCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C16H31NO8/c1-16(2,3)25-15(20)17-5-7-22-9-11-24-13-12-23-10-8-21-6-4-14(18)19/h4-13H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)
Clé InChI
YEIYIPDFZMLJQH-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer favorable characteristics for various applications, including biocompatibility and solubility.