Principaux documents
307327
Sigma-Aldrich
1,4,10-Trioxa-7,13-diaza-cyclopentadecane
97%
Synonyme(s) :
Kryptofix® 21
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H22N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.29
Beilstein:
607391
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
88-91 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1COCCNCCOCCOCCN1
InChI
1S/C10H22N2O3/c1-5-13-6-2-12-4-8-15-10-9-14-7-3-11-1/h11-12H,1-10H2
Clé InChI
STHIZMRUXPMSCW-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable