Principaux documents
305340
Sigma-Aldrich
Copper(II) nitrate on Celite®
extent of labeling: 30 wt. % loading
About This Item
Formule linéaire :
Cu(NO3)2
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
for analytical purposes
Forme
powder and chunks
Concentration
28.0-34.0% (with Na2S2O3, titration)
Ampleur du marquage
30 wt. % loading
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cu.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
Clé InChI
XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable