303429
Citronellic acid
98%
Synonyme(s) :
3,7-Dimethyl-6-octenoic acid
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
Point d'ébullition
121-122 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(CC\C=C(\C)C)CC(O)=O
InChI
1S/C10H18O2/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10(11)12/h5,9H,4,6-7H2,1-3H3,(H,11,12)
Clé InChI
GJWSUKYXUMVMGX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup