Principaux documents
303321
Sigma-Aldrich
Dimethylthexylsilyl trifluoromethanesulfonate
97%
Synonyme(s) :
Dimethyl-(2,3-dimethyl-2-butyl)silyl trifluoromethanesulfonate, TDS triflate, Thexyl-dimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid thexyl-dimethylsilyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H19F3O3SSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.39
Numéro Beilstein :
4186137
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
Pureté
97%
Point d'ébullition
53-54 °C/0.6 mmHg (lit.)
Densité
1.16 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)C(C)(C)[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Application
Protecting reagent for alcohols and other functional groups.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Aldrichimica Acta, 19, 52-52 (1986)