Principaux documents
303151
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-2-deoxy-1-thio-β-D-glucopyranose 3,4,6-triacetate
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H21NO8S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.38
Numéro MDL:
Pureté
96%
Chaîne SMILES 
CC(=O)N[C@H]1[C@H](S)O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable