302880
2-Methoxy-4-methylphenol
≥98%
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-5-methylanisole, 2-Methoxy-p-cresol, 4-Hydroxy-3-methoxytoluene, 4-Methylguaiacol, Creosol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.537 (lit.)
Point d'ébullition
221-222 °C (lit.)
Pf
5 °C (lit.)
Densité
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1cc(C)ccc1O
InChI
1S/C8H10O2/c1-6-3-4-7(9)8(5-6)10-2/h3-5,9H,1-2H3
Clé InChI
PETRWTHZSKVLRE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup