302384
2,4,4,6-Tetrabromo-2,5-cyclohexadienone
90%
Synonyme(s) :
TBCO
Produits recommandés
Essai
90%
Forme
solid
Groupe fonctionnel
bromo
ketone
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
BrC1=CC(Br)(Br)C=C(Br)C1=O
InChI
1S/C6H2Br4O/c7-3-1-6(9,10)2-4(8)5(3)11/h1-2H
Clé InChI
NJQJGRGGIUNVAB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable