Documents
301280
Sigma-Aldrich
1-(4-Fluorophenyl)piperazine dihydrochloride
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H13FN2 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
231-234 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.Fc1ccc(cc1)N2CCNCC2
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges