Principaux documents
299316
Sigma-Aldrich
DL-Phenylalanine-15N
98 atom % 15N
1 G
129,20 €
129,20 €
Tarif646,00 €Économiser 80 %
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
129,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2CH(15NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
129,20 €
Tarif646,00 €Économiser 80 %
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
266-267 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[15NH2]C(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/i10+1
Clé InChI
COLNVLDHVKWLRT-DETAZLGJSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable