Documents
298344
Sigma-Aldrich
(−)-3-(Trifluoroacetyl)camphor
98%
Synonyme(s) :
3-(Trifluoroacetyl)-L-camphor
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H15F3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Activité optique
[α]19/D −148.0°, c = 2.5 in methylene chloride
Indice de réfraction
n20/D 1.451 (lit.)
Densité
1.172 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)C2CC[C@]1(C)C(=O)C2C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H15F3O2/c1-10(2)6-4-5-11(10,3)8(16)7(6)9(17)12(13,14)15/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t6-,7?,11+/m0/s1
Clé InChI
ISLOIHOAZDSEAJ-NSMOOJLNSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter