Principaux documents
296910
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3,5-dinitro-N-(1-phényléthyl)benzamide
98%
Synonyme(s) :
(S)-(+)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-α-methylbenzylamine, (S)-(+)-N-(3,5-dinitrobenzoyl)-1-phényléthylamine
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(CH3)NHCOC6H3(NO2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.28
Beilstein:
3627249
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352102
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Activité optique
[α]20/D +46.2°, c = 0.9 in acetone
Pureté optique
ee: 98% (HPLC)
Pf
158-161 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@H](NC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H13N3O5/c1-10(11-5-3-2-4-6-11)16-15(19)12-7-13(17(20)21)9-14(8-12)18(22)23/h2-10H,1H3,(H,16,19)/t10-/m0/s1
Clé InChI
ABEVDCGKLRIYRW-JTQLQIEISA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable