295353
Hexafluoroacetone
97%
Synonyme(s) :
Hexafluoro-2-propanone
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
1.65 (vs air)
Pression de vapeur
4525 mmHg ( 21.1 °C)
Essai
97%
pb
−26 °C (lit.)
Pf
−129 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9
Clé InChI
VBZWSGALLODQNC-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Compatible with the following:
Informations légales
En option
Raccord cannelé
Régulateur
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US)