Documents
294934
Sigma-Aldrich
Dipropyl carbonate
99%
Synonyme(s) :
Di-n-propyl carbonate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2O)2CO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.401 (lit.)
Point d'ébullition
167-168 °C (lit.)
Densité
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCOC(=O)OCCC
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-5-9-7(8)10-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
VUPKGFBOKBGHFZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Thermal decomposition of dipropyl carbonate at 300-400°C yields carbon dioxide, alkene and alcohol. Dipropyl carbonate reacts with hydrous titanium dioxide (TiO2 ·nH2O, n=0.15-1.23) at 453-573K to yield titanium tetraalkoxides [Ti(OPrn)4]. N435-catalyzed transesterification of diethyl carbonate with dipropyl carbonate to form ethyl propyl carbonate has been reported.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
131.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
55 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
The thermal decomposition of simple carbonate esters.
Cross JTD, et al.
Australian Journal of Chemistry, 29(7), 1477-1481 (1976)
Controlled lipase-catalyzed synthesis of poly (hexamethylene carbonate).
Jiang Z, et al.
Macromolecules, 40(22), 7934-7943 (2007)
Synthesis of titanium tetraalkoxides from hydrous titanium dioxideand dialkyl carbonates.
Suzuki E, et al.
Journal of Materials Chemistry, 7(10), 2049-2051 (1997)