294926
1-(1-Naphthyl)ethylamine
98%
Synonyme(s) :
(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, (±)-α-Methyl-1-naphthalenemethylamine
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.621 (lit.)
pb
156 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(N)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-9H,13H2,1H3
Clé InChI
RTCUCQWIICFPOD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter