292982
2,3-Diethylpyrazine
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.5 (lit.)
pb
180-182 °C (lit.)
Densité
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCc1nccnc1CC
InChI
1S/C8H12N2/c1-3-7-8(4-2)10-6-5-9-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
GZXXANJCCWGCSV-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Protocoles
Separation of various pyrazines and sulfur compounds including carbon disulfide and dimethyl disulfide.