292214
3-Acetylbenzonitrile
97%
Synonyme(s) :
3′-Cyanoacetophenone
About This Item
Formule linéaire :
CH3COC6H4CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
97%
Pf
98-100 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)c1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C9H7NO/c1-7(11)9-4-2-3-8(5-9)6-10/h2-5H,1H3
Clé InChI
SBCFGFDAZCTSRH-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Acetylbenzonitrile has been used in the preparation of:
- 3-(hydroxyacetyl)benzonitrile
- 3-(1-(3-(4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-ylamino)-4-methylphenylimino)ethyl)benzonitrile
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Synthesis and in vitro biological activity of N-(5-amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidinamine derivatives.
Mohana KN and Mallesha L.
Bulgarian Chemical Communications, 43(3), 395-400 (2011)
C Y Watson et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 6(6), 721-734 (1998-07-29)
Inhibitors of poly(ADP-ribose)polymerase (PARP) inhibit repair of damaged DNA and thus potentiate radiotherapy and chemotherapy of cancer. 3-Substituted benzamides and 5-substituted isoquinolin-1-ones have been synthesised and evaluated for inhibition of PARP. Reduction of 3-(bromoacetyl)benzamide, followed by treatment with base, gave