Documents
291439
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-2-methylallylamine
98%
About This Item
Formule linéaire :
H2C=C(CH3)CH2NHC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.4221 (lit.)
Point d'ébullition
104.5-105 °C (lit.)
Densité
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCNCC(C)=C
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
44.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
7 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter