290181
3,5-Difluorobenzoic acid
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
121-123 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C7H4F2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
GONAVIHGXFBTOZ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable