Documents
288802
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-iodotoluene
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(F)I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.03
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.578 (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(I)cc1F
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter