Documents
288209
Sigma-Aldrich
Tetraphenylgermane
96%
Synonyme(s) :
Tetraphenyl germanium
About This Item
Formule linéaire :
Ge(C6H5)4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
381.06
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Pureté
96%
Pf
230-235 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
c1ccc(cc1)[Ge](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20Ge/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20H
Clé InChI
ILEXMONMGUVLRM-UHFFFAOYSA-N