Principaux documents
288160
Sigma-Aldrich
Sodium hexachloroiridate(III) hydrate
Synonyme(s) :
Trisodium hexachloroiridium(3-)hydrate
1 G
220,00 €
220,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
220,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Na3IrCl6 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
473.90 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
220,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Concentration
35-40% Ir (gravimetric)
Chaîne SMILES 
O.[Na+].[Na+].[Na+].Cl[Ir-3](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.3Na.H2O/h6*1H;;;;;1H2/q;;;;;;+3;3*+1;/p-6
Clé InChI
DXIIVDVTQZORNM-UHFFFAOYSA-H
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable