Principaux documents
288039
Sigma-Aldrich
Methyltin trichloride
97%
Synonyme(s) :
Trichloromethylstannane
About This Item
Formule linéaire :
CH3SnCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.10
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
pb
171 °C (lit.)
Pf
48-51 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Sn](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CH3.3ClH.Sn/h1H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
Clé InChI
YFRLQYJXUZRYDN-UHFFFAOYSA-K
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organes cibles
thymus,Nervous system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Lina Huang et al.
International journal of analytical chemistry, 2020, 1975471-1975471 (2020-04-16)
Organic tin compounds (OTCs), a group of high-risk hazardous substances, are highly concerned in safety regulation of consumer products especially for toys because they can cause serious damage to organs after prolonged or repeated exposure. Gastric juice migration is nowadays
Hiroshi Urushitani et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 199, 103-115 (2018-04-06)
Two cDNAs of RXR were isolated, for the first time, from the ivory shell, Babylonia japonica, and the transcriptional activities were tested in vitro to compare with other gastropod (Thais clavigera and Nucella lapillus) RXR isoforms. The transcriptional activities of