Documents
286710
Sigma-Aldrich
Minocycline hydrochloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H27N3O7 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
493.94
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
97%
Chaîne SMILES 
Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3Cc4c(ccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)N(C)C
InChI
1S/C23H27N3O7.ClH/c1-25(2)12-5-6-13(27)15-10(12)7-9-8-11-17(26(3)4)19(29)16(22(24)32)21(31)23(11,33)20(30)14(9)18(15)28;/h5-6,9,11,17,27,29-30,33H,7-8H2,1-4H3,(H2,24,32);1H/t9-,11-,17-,23-;/m0./s1
Clé InChI
GLMUAFMGXXHGLU-VQAITOIOSA-N