284726
trans-5-Decen-1-ol
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3CH=CH(CH2)4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
pb
113-118 °C/11 mmHg (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]\C(CCCC)=C(\[H])CCCCO
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h5-6,11H,2-4,7-10H2,1H3/b6-5+
Clé InChI
WYPQHXVMNVEVEB-AATRIKPKSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - closed cup