284297
2-Mercaptoimidazole
98%
Synonyme(s) :
2-Imidazolethiol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
228-231 °C (lit.)
Solubilité
methanol: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
Chaîne SMILES
Sc1ncc[nH]1
InChI
1S/C3H4N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H,(H2,4,5,6)
Clé InChI
OXFSTTJBVAAALW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable