Documents
283975
Sigma-Aldrich
O-Phospho-DL-tyrosine
98%
Synonyme(s) :
DL-3-(4-Hydroxyphenyl)alanine 4′-phosphate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H12NO6P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.17
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
98%