Principaux documents
283584
Sigma-Aldrich
3-Ethoxybenzonitrile
96%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OC6H4CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.529 (lit.)
pb
241-244 °C (lit.)
Densité
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOc1cccc(c1)C#N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup