Accéder au contenu
Merck
Toutes les photos(1)

Documents

280615

Sigma-Aldrich

N-(2-Hydroxyethyl)salicylamide

98%

Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme


About This Item

Formule linéaire :
2-(HO)C6H4CONHCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103

Pureté

98%

Point d'ébullition

210-215 °C/2 mmHg (lit.)

Pf

115-117 °C (lit.)

Chaîne SMILES 

OCCNC(=O)c1ccccc1O


Certificats d'analyse (COA)

Recherchez un Certificats d'analyse (COA) en saisissant le numéro de lot du produit. Les numéros de lot figurent sur l'étiquette du produit après les mots "Lot" ou "Batch".

Déjà en possession de ce produit ?

Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.

Consulter la Bibliothèque de documents

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

Contacter notre Service technique