Principaux documents
280321
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-bromoheptanoate
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CH(Br)CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
pb
109 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCC(Br)C(=O)OCC