Principaux documents
280313
Sigma-Aldrich
N,N-Bis(p-tolylsulfonylmethyl)ethylamine
96%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3C6H4SO2CH2)2NC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
381.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
96%
Pf
110-115 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCN(CS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1)CS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2