280216
Nα-Acetylglycinamide
97%
Synonyme(s) :
2-Acetamidoacetamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
140-143 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C4H8N2O2/c1-3(7)6-2-4(5)8/h2H2,1H3,(H2,5,8)(H,6,7)
Clé InChI
WQELDIQOHGAHEM-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable