279927
(1R,5S)-(+)-2-Oxabicyclo[3.3.0]oct-6-en-3-one
99%
Synonyme(s) :
(1R,5S)-2-Oxabicyclo[3.3.0]oct-6-en-3-one, (3aS,6aR)-3,3a,6,6a-Tetrahydro-2H-1-oxapentalen-2-one, (3aS,6aR)-3,3a,6,6a-Tetrahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one
About This Item
Pureté
99%
Activité optique
[α]20/D +102.5°, c = 1 in methanol
Pf
45-48 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1C[C@H]2C=CC[C@H]2O1
Application
Certificats d'analyse (COA)