Principaux documents
279870
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Phenylbutyric acid
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH(C6H5)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.20
Beilstein:
2045208
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Activité optique
[α]20/D −93°, c = 0.9 in toluene
pb
102-104 °C/0.4 mmHg (lit.)
Densité
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
phenyl
Chaîne SMILES 
CC[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,11,12)/t9-/m1/s1
Clé InChI
OFJWFSNDPCAWDK-SECBINFHSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup