278246
3-Cyano-6-methyl-2(1H)-pyridinone
97%
Synonyme(s) :
1,2-Dihydro-6-methyl-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Pf
293-295 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES
CC1=CC=C(C#N)C(=O)N1
InChI
1S/C7H6N2O/c1-5-2-3-6(4-8)7(10)9-5/h2-3H,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
FIMGYEKEYXUTGD-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable