Principaux documents
27477
Sigma-Aldrich
(−)-β-Citronellene
technical, ≥90% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(R)-(−)-3,7-Dimethyl-1,6-octadiene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H18
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.25
Beilstein:
1719875
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Qualité
technical
Essai
≥90% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D −7.0±2°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.439
pb
~155 °C (lit.)
Densité
0.761 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@H](CC\C=C(\C)C)C=C
InChI
1S/C10H18/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7,10H,1,6,8H2,2-4H3/t10-/m0/s1
Clé InChI
FUDNBFMOXDUIIE-JTQLQIEISA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
100.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38 °C - closed cup