Documents
274720
Sigma-Aldrich
Lacmoid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H16N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
428.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Forme
powder
Niveau de qualité
Solubilité
methanol: 1 mg/mL
λmax
611 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Nc1cc2OC3=CC(=O)C(=CC3=Nc2cc1-c4ccc(O)cc4O)c5ccc(O)cc5O
InChI
1S/C24H16N2O6/c25-17-9-23-18(7-15(17)13-3-1-11(27)5-20(13)29)26-19-8-16(22(31)10-24(19)32-23)14-4-2-12(28)6-21(14)30/h1-10,27-30H,25H2
Clé InChI
ABNVFGQXCGFSFH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
A S Alcântara-Neto et al.
Reproduction, fertility, and development, 32(4), 409-418 (2019-11-30)
High polyspermy is one of the major limitations of porcine invitro fertilisation (IVF). The addition of oviductal fluid (OF) during IVF reduces polyspermy without decreasing the fertilisation rate. Because extracellular vesicles (EVs) have been described as important OF components, the