Documents
272957
Sigma-Aldrich
1,1-Diiodo-2,2-dimethylpropane
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CCHI2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.605 (lit.)
Point d'ébullition
100 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densité
2.138 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)C(I)I
InChI
1S/C5H10I2/c1-5(2,3)4(6)7/h4H,1-3H3
Clé InChI
WETJKCOBPFKLBI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The reaction of 1,1-diiodo-2,2-dimethylpropane with indium powder in N,N-dimethylformamide (DMF) was studied.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
221.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
105 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Reaction of α-halo organoindium reagents with carbonyl compounds and electron-deficient alkenes.
Tetrahedron, 52(8), 2803-2816 (1996)