272159
4-Acetoxy-2-azetidinone
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
Pf
38-40 °C (lit.)
Solubilité
formic acid: soluble 50 mg/mL, clear, yellow-orange
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)OC1CC(=O)N1
InChI
1S/C5H7NO3/c1-3(7)9-5-2-4(8)6-5/h5H,2H2,1H3,(H,6,8)
Clé InChI
OEYMQQDJCUHKQS-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges